Fontos dokumentumok
B1145000
Bromhexine hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
2-Amino-3,5-dibromo-N-cyclohexyl-N-methylbenzylamine hydrochloride, N-(2-Amino-3,5-dibromobenzyl)-N-methylcyclohexylamine hydrochloride, Bromohexine hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
bromhexine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
Cl.CN(Cc1cc(Br)cc(Br)c1N)C2CCCCC2
InChI
1S/C14H20Br2N2.ClH/c1-18(12-5-3-2-4-6-12)9-10-7-11(15)8-13(16)14(10)17;/h7-8,12H,2-6,9,17H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UCDKONUHZNTQPY-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)