Merck
D7766
Sigma-Aldrich
1,5-Diphenylcarbazide
reagent grade
Szinonimák:
1,5-Diphenylcarbohydrazide, sym.-Diphenylcarbazide
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5NHNHCONHNHC6H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
242.28
Beilstein:
752039
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Forma:
powder
Teszt:
≥99% (TLC)
grade
reagent grade
Minőségi szint
Teszt
≥99% (TLC)
Forma
powder
mp
170-175 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
hydrazide
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(NNc1ccccc1)NNc2ccccc2
InChI
1S/C13H14N4O/c18-13(16-14-11-7-3-1-4-8-11)17-15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14-15H,(H2,16,17,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KSPIHGBHKVISFI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1,5-Diphenylcarbazide (DPC) is a colorimetric reagent commonly employed in the determination of trace metals.
Alkalmazás
1,5-Diphenylcarbazide may be used in the following processes:
  • Quantification of palladium and platinum by spectrophotometry.
  • As a mediator for the functionalization of carbon paste electrodes employed in the estimation of Hg(II) ions by differential pulse voltammetry.
  • Alteration of gold nanoparticles (AuNPs), employed for the detection of chromium (VI) ions via colorimetry.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Photometric and visual detection of Cr (VI) using gold nanoparticles modified with 1, 5-diphenylcarbazide.
Liu, L, et al.
Microchimica Acta, 1-7 (2016)
Spectrophotometric determination of platinum and palladium with 1, 5-diphenylcarbazide.
Brajter K, et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 328(7), 598-598 (1987)
Kinetic method for the determination of trace amounts of copper (II) in water matrices by its catalytic effect on the oxidation of 1, 5-diphenylcarbazide.
Crespo GA, et al.
Analytica Chimica Acta, 539(1), 317-325 (2005)
Hg (II) voltammetry on a 1, 5-diphenylcarbazide containing carbon paste electrode.
Navratilova Z.
Electroanalysis, 3(8), 799-802 (1991)
N Rajesh et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 69(2), 612-618 (2007-07-03)
A novel approach has been developed for the solid phase extraction of chromium(VI) based on the adsorption of its diphenylcarbazide complex on a mixture of acid activated montmorillonite (AAM)-silica gel column. The effect of various parameters such as acidity, stability