Fontos dokumentumok
96527
Tin(II) chloride dihydrate
suitable for AAS
Szinonimák:
Stannous chloride dihydrate
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥96.0% (RT)
Minőségi szint
Forma
crystals
technika/technikák
AAS: suitable
bp
652 °C (lit.)
mp
37-38 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
hydrochloric acid: passes test
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
kation nyomok
As: ≤1 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
Hg: ≤5 μg/kg
K: ≤50 mg/kg
NH4+: ≤10 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
SMILES string
O.O.Cl[SnH2]Cl
InChI
1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FWPIDFUJEMBDLS-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- As a reducing agent for the determination of hydride forming species by AAS.
- In the conversion of organomercurials into inorganic mercury determined using a flow injection-cold vapor atomic absorption spectrometry
- In the determination of total mercury content, using atomic fluorescence spectroscopy and mercury speciation was performed using gas chromatography inductively coupled plasma mass spectrometry (GC-ICPMS).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Cardio-vascular system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?