Fontos dokumentumok
D9260
Dextran from Leuconostoc mesenteroides
average mol wt 9,000-11,000
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
Minőségi szint
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]/D 199°
molekulatömeg
average mol wt 9,000-11,000
oldhatóság
water: 0.1 g/mL, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Dextrans of less than 60,000Da are generally considered low molecular weight dextrans. Low molecular weight dextrans are often preferred versus high molecular weight dextrans due to their viscosities, aggregation and permeation properties. High molecular weight, water-soluble, dextran polymers have been used in a wide variety of biomedical applications. Dextran (9,000-11,000), a low molecular weight dextran, may be used to study processes such as transient plasma membrane and blood brain barrier (BBB) permeabilization. It may be used as a sugar based crowding agent in protein packing and folding studies.
Elkészítési megjegyzés
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Dextran polymer details: composed mainly of alpha-D-(1-6) linkages with varied branch lengths.
Dextran sulfates as sodium salts are water-soluble and stable, containing approximately 17% sulfur for various applications.
A dextrán polimer részletei: főként alfa-D-(1-6) kötésekből áll, különböző hosszúságú elágazásokkal.
Related Content
A dextrannak ≥1 000 Dalton molekulatömegű poliszacharidok, amelyek lineáris gerincét α-kötött d-glükopiranozil ismétlődő egységek alkotják.
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.