Fontos dokumentumok
D1685
Docusate sodium
meets USP testing specifications
Szinonimák:
Docusate sodium salt, AOT, Bis(2-ethylhexyl) sulfosuccinate sodium salt, Sodium bis(2-ethylhexyl) sulfosuccinate, Sulfobutanedioic acid bis(2-ethylhexyl ester) sodium salt, Sulfosuccinic acid bis(2-ethylhexyl) ester sodium salt, ‘Dioctyl’ sulfosuccinate sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
meets USP testing specifications
Minőségi szint
leírás
anionic
Teszt
99.0-100.5% anhydrous basis
form
solid
molekulatömeg
444.56 g/mol
technika/technikák
protein quantification: suitable
alkalmazás(ok)
detection
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
[Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H38O7S.Na/c1-5-9-11-16(7-3)14-26-19(21)13-18(28(23,24)25)20(22)27-15-17(8-4)12-10-6-2;/h16-18H,5-15H2,1-4H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- Luminescent ceramics (phosphors).
- Stock solution during the quantification of DOSS in sea food by using liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
- AOT-water-isooctane reverse micelle system
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)