Merck
750859
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N nitrate-18O3
98 atom % 15N, 95 atom % 18O, 98% (CP)
About This Item
Lineáris képlet:
15NH4N18O3
Molekulatömeg:
87.04
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352102
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % 15N
95 atom % 18O
Teszt
98% (CP)
Forma
solid
bp
210 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+7
SMILES string
[18O-][N+]([18O-])=[18O].[15NH4+]
InChI
1S/NO3.H3N/c2-1(3)4;/h;1H3/q-1;/p+1/i2+2,3+2,4+2;1+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DVARTQFDIMZBAA-GNLIOFPVSA-O
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Flame over circleExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Tárolási osztály kódja
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)