Fontos dokumentumok
20801
1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, 98-100.5% (calc with ref. to anhyd. subst.)
Szinonimák:
β,β,β-Trichloro-tert-butyl alcohol hemihydrate, ‘Acetone chloroform’, ‘Chlorobutanol’
Teszt
98-100.5% (calc with ref. to anhyd. subst.)
form
solid
minőség
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF
szennyeződések
≤0.002% heavy metals (as Pb)
4.5-5.5% water (Karl Fischer)
izzítási maradék
≤0.1% (as SO4)
mp
76-80 °C
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
O.CC(C)(O)C(Cl)(Cl)Cl.CC(C)(O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/2C4H7Cl3O.H2O/c2*1-3(2,8)4(5,6)7;/h2*8H,1-2H3;1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WRWLCXJYIMRJIN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
212.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
100 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?