Merck
1.13861
Sigma-Aldrich
Dihexyl sodium sulfosuccinate
for synthesis
Szinonimák:
Dihexyl sodium sulfosuccinate, 2-Sulfosuccinic acid di-N-hexyl ester sodium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H29NaO7S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
388.45
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
221-109-1
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Forma
solid
hatékonyság
1750 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
230 °C (decomposes)
oldhatóság
364 g/L
térfogatsúly
180 kg/m3
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
O=S(C(C(OCCCCCC)=O)CC(OCCCCCC)=O)(O[Na])=O
InChI
1S/C16H30O7S.Na/c1-3-5-7-9-11-22-15(17)13-14(24(19,20)21)16(18)23-12-10-8-6-4-2;/h14H,3-13H2,1-2H3,(H,19,20,21);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WVFDILODTFJAPA-UHFFFAOYSA-M
Analízis megjegyzés
Assay (two-phase titration, cal. on anhydrous substance): ≥ 98.5 %
Identity (IR-spectrum): passes test
pH-value (5 %; water): 5 - 7
Water (according to Karl Fischer): 4 - 5
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3