Merck
549215
Sigma-Aldrich
2,5-Di(tert-butylperoxy)-2,5-dimethyl-3-hexyne, blend
Szinonimák:
2,5-Dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy)-3-hexyne, blend
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3COOC(CH3)2CC(CH3)2OOC(CH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
286.41
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
összetétel
active oxygen content, ~5.2 wt. %
calcium carbonate and silica, ~45 wt. %
Minőségi szint
mp
88 °C (SADT) (lit.)
sűrűség
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OOC(C)(C)C#CC(C)(C)OOC(C)(C)C
InChI
1S/C16H30O4/c1-13(2,3)17-19-15(7,8)11-12-16(9,10)20-18-14(4,5)6/h1-10H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ODBCKCWTWALFKM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Free radical polymerization initiator.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Org. Perox. D - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)