Fontos dokumentumok
D0940
p-Xylene-bis(N-pyridinium bromide)
≥95% purity (TLC), powder
Szinonimák:
DPX
About This Item
Javasolt termékek
product name
p-Xylene-bis(N-pyridinium bromide), ≥95% (TLC)
Minőségi szint
Teszt
≥95% (TLC)
form
powder
szín
white to off-white
oldhatóság
H2O: 1 mg/mL
εmax
8.6-9.2 at 256-262 nm in water
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Br-].[Br-].C(c1ccc(C[n+]2ccccc2)cc1)[n+]3ccccc3
InChI
1S/C18H18N2.2BrH/c1-3-11-19(12-4-1)15-17-7-9-18(10-8-17)16-20-13-5-2-6-14-20;;/h1-14H,15-16H2;2*1H/q+2;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MMKBQSJLLGHVIM-UHFFFAOYSA-L
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?