Fontos dokumentumok
208290
Millipore
Calcium chloride dihydrate
ACS Reagent Grade.
Szinonimák:
CaCl₂
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CaCl2 · 2H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
147.01
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
NACRES:
NA.25
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
≥99% (by assay)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
szín
white
mp
176 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
water: 50 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
SMILES string
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
ACS Reagent Grade.
ACS Reagent Grade. pH 4.5-8.5.
Figyelmeztetés
Toxicity: Irritant (B)
Feloldás
Following reconstitution, store at room temperature (20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at room temperature.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1