Fontos dokumentumok
C0405000
Camphor (racemic)
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
(±)-Camphor, 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
5.2 (vs air)
gőznyomás
4 mmHg ( 70 °C)
API-család
camphor
robbanási határérték
3.5 %
gyártó/kereskedő neve
EDQM
bp
204 °C (lit.)
mp
175-177 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
[H][C@](CC1=O)(CC2)C(C)(C)[C@]12C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
147.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
64.4 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)