Fontos dokumentumok
8.41456
Sigma-Aldrich
DL-Camphor
for synthesis
Szinonimák:
DL-Camphor
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H16O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
152.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
200-945-0
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
≥95.0% (GC)
gőznyomás
1.2 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (GC)
Forma
solid
öngyulladási hőmérséklet
460 °C
hatékonyság
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
0.6-4.5 % (v/v)
bp
205 °C/1013 hPa
mp
180 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 66 °C
oldhatóság
1.5 g/L
sűrűség
0.99 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
800 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O=C1C2(C(C(CC2)C1)(C)C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DSSYKIVIOFKYAU-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 170 °C
Melting range (upper value): ≤ 176 °C
Identity (IR): passes test
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
147.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
64.4 °C - closed cup