Merck
BP995
Fluorouracil
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
5-Fluorouracil, 2,4-Dihydroxy-5-fluoropyrimidine, 5-FU, 5-Fluoro-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H3FN2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
130.08
Beilstein:
127172
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
fluorouracil
form
solid
minőség
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
mp
282-286 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GHASVSINZRGABV-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... TYMS(7298)
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Fluorouracil BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Kiszerelés
Unit quantity: 40 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)