Fontos dokumentumok
Y0000762
Fluorouracil impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Barbituric acid, 2,4,6-Trihydroxypyrimidine, Malonylurea
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
fluorouracil
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
248-252 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1CC(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C4H4N2O3/c7-2-1-3(8)6-4(9)5-2/h1H2,(H2,5,6,7,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HNYOPLTXPVRDBG-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
302.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
150.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)