Fontos dokumentumok
1271008
USP
Floxuridine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
5-Fluoro-2′-deoxyuridine, 2′-Deoxy-5-fluorouridine, FUDR, Floxuridine
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
floxuridine
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
148 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(F)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11FN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ODKNJVUHOIMIIZ-RRKCRQDMSA-N
Géninformáció
human ... TYMS(7298)
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Also, for use with USP monograph such as Floxuridine for Injection
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3