Y0000764
Fluorouracil impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Uracil, 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 2,4-Dihydroxypyrimidine, 2,4-Pyrimidinediol
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
fluorouracil
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
>300 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1NC=CC(=O)N1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ISAKRJDGNUQOIC-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)