Merck
PHR2867
Supelco
Fluorouracil Related Compound E
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
5-Chlorouracil, Fluorouracil Impurity E (PhEur), 5-Chloro-2,4-dihydroxypyrimidine, 5-Chloropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H3ClN2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
146.53
Beilstein:
127173
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1279054
leírás
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-család
fluorouracil
form
solid
kiszerelés
pkg of 50 mg
mp
>300 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClC1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H3ClN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZFTBZKVVGZNMJR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Alkalmazás
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Analízis megjegyzés
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)