Merck
BP639
Form-2′,4′-xylidide
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
N-(2,4-Dimethylphenyl)formamide
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2C6H3NHCHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
149.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
amitraz
Forma
solid
minőség
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
mp
114-118 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H]C(=O)Nc1ccc(C)cc1C
InChI
1S/C9H11NO/c1-7-3-4-9(10-6-11)8(2)5-7/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JOFDPSBOUCXJCC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Form-2′,4′-xylidide BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Kiszerelés
Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)