Merck
BP641
N-Methyl-N′-(2,4-xylyl)formamidine
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
Amitraz Metabolite BTS 27271, N-(2,4-Dimethylphenyl)-N′-methylformamidine, N-Methyl-N′-2,4-xylylformamidine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H14N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
162.23
Beilstein:
1210087
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
amitraz
form
crystalline
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CN\C=N\c1ccc(C)cc1C
InChI
1S/C10H14N2.ClH/c1-8-4-5-10(9(2)6-8)12-7-11-3;/h4-7H,1-3H3,(H,11,12);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VXSNJXDZTGFDMB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
N-Methyl-N′-(2,4-xylyl)formamidine BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Kiszerelés
Unit quantity: 30 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)