Fontos dokumentumok
M0240000
Medronic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Methylenediphosphonic acid, MDP, Medronic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
medronic acid
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
197-199 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OP(O)(=O)CP(O)(O)=O
InChI
1S/CH6O6P2/c2-8(3,4)1-9(5,6)7/h1H2,(H2,2,3,4)(H2,5,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MBKDYNNUVRNNRF-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)