Fontos dokumentumok
PHR2996
Amitraz Related Compound A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Szinonimák:
N-(2,4-Dimethylphenyl)formamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1028019
API-család
amitraz
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 100 mg
mp
114-118 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
SMILES string
[H]C(=O)Nc1ccc(C)cc1C
InChI
1S/C9H11NO/c1-7-3-4-9(10-6-11)8(2)5-7/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JOFDPSBOUCXJCC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)