Merck
592587
Sigma-Aldrich
N-(2,4-Dimethylphenyl)formamide
97%
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2C6H3NHCHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
149.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
114-118 °C (lit.)
funkcionális csoport
amide
SMILES string
[H]C(=O)Nc1ccc(C)cc1C
InChI
1S/C9H11NO/c1-7-3-4-9(10-6-11)8(2)5-7/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JOFDPSBOUCXJCC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)