PHR3579
Cefadroxil
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
Cefadroxil monohydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1097104
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 400 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
InChI
1S/C16H17N3O5S.H2O/c1-7-6-25-15-11(14(22)19(15)12(7)16(23)24)18-13(21)10(17)8-2-4-9(20)5-3-8;/h2-5,10-11,15,20H,6,17H2,1H3,(H,18,21)(H,23,24);1H2/t10-,11-,15-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NBFNMSULHIODTC-CYJZLJNKSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)