Merck
15297
Sigma-Aldrich
Boc-2-Abz-OH
≥98.0% (T)
Szinonimák:
2-(Boc-amino)benzoic acid, N-Boc-anthranilic acid
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3CO2CNHC6H4CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
237.25
Beilstein:
2848891
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
≥98.0% (T)
reakcióalkalmasság
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
153-156 °C (dec.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C12H15NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-9-7-5-4-6-8(9)10(14)15/h4-7H,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BYGHHEDJDSLEKK-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)