Merck
734985
Sigma-Aldrich
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H6N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
162.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
eCl@ss:
32151902
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
176-180 °C
funkcionális csoport
carboxylic acid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C8H6N2O2/c11-8(12)7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RHXSYTACTOMVLJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)