Fontos dokumentumok
BCR169
α-Alumina (0.10 m2/g) (nitrogen BET specific surface area)
BCR®, certified reference material
About This Item
EC-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
BCR®
Forma
particles
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
general analytical
Formátum
neat
Analízis megjegyzés
For more information please see:
BCR169
Jogi információk
BCR is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg