Fontos dokumentumok
934054
Aluminum oxide
gamma phase, nanopowder, 5 nm avg. part. size, 99.95% trace metals basis
Szinonimák:
γ-Al2O3, Cubic aluminium oxide, Gamma-alumina, Gamma-aluminum(III) oxide, Alumina
Teszt
99.95% trace metals basis
form
nanopowder
összetétel
Al2O3
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
átlagos részecskeméret
5 nm
részecskeméret
5 nm
mp
2040 °C (lit.)
térfogatsúly
0.18 g/cm3
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)