Fontos dokumentumok
199443
Aluminum oxide
activated, basic, Brockmann I
Szinonimák:
Alumina
About This Item
Javasolt termékek
grade
Brockmann I
activated
standard grade
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for EPA 1613
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
CAMAG 5016-A-I
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
szennyeződések
<0.03% Fe2O3
<0.4% Na2O
részecskeméret
~150 mesh
pórusméret
58 Å pore size
pH
9.5±0.5 ( in H2O)
mp
2040 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): none detected
silicate (as SiO2): <0.03%
SMILES string
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
It may be used in the fabrication of polycrystalline lithium iodide-aluminum oxide solid electrolytes. The incorporation of aluminum oxide remarkably increased the conductivity of lithium iodide.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.