Fontos dokumentumok
BCR172
Quartz (2.50 m2/g) (nitrogen BET specific surface area)
BCR®, certified reference material
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
BCR®
Forma
particles
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
glass & ceramic
Formátum
neat
Analízis megjegyzés
For more information please see:
BCR172
Jogi információk
BCR is a registered trademark of European Commission
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg