Fontos dokumentumok
334413
Sigma-Aldrich
Molecular sieves
powder, Catalyst support, ammonium Y zeolite
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
23201100
eCl@ss:
32110204
NACRES:
SB.52
form
powder
részecskeméret
100 mesh (>90%)
Related Categories
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Thermal decomposition of ammonium Y zeolite.
Ward JW.
J. Catal., 18(3), 348-351 (1970)