Fontos dokumentumok
STS0212
ECO BRIJ® L4
average Mn ~362
Szinonimák:
Brij® L4, Polyethylene glycol dodecyl ether, Polyoxyethylene (4) lauryl ether
About This Item
Javasolt termékek
leírás
non-ionic
Minőségi szint
Forma
semisolid (may be liquid)
molekulatömeg
average Mn ~362
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
szennyeződések
≤1.0% water
törésmutató
n20/D 1.451 (lit.)
mp
48 °C
savszám
≤2.0 mg KOH/g
hidroxil érték
144‑165 mg KOH/g
oldhatóság
water: insoluble
sűrűség
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
9.7
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C20H42O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-22-15-17-24-19-20-25-18-16-23-14-12-21/h21H,2-20H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WPMWEFXCIYCJSA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- 100 % Renewable
- 100 % Bio-based
- Certified to the USDA BioPreferred Program
- Lower carbon footprint than petrochemical-based versions
- High-purity chemical suitable for a wide variety of research applications
Fizikai tulajdonságok
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)