B33706
Bibenzyl
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
1,2-Diphenylethane, Dibenzyl
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
form
crystals
öngyulladási hőmérséklet
896 °F
bp
284 °C (lit.)
mp
50-53 °C (lit.)
sűrűség
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C(Cc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QWUWMCYKGHVNAV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?