Fontos dokumentumok
35800
Biphenyl
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
5.31 (vs air)
gőznyomás
9.46 mmHg ( 115 °C)
termékcsalád
PESTANAL®
öngyulladási hőmérséklet
1004 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
0.6 %, 111 °F
5.8 %, 166 °F
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
255 °C (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZUOUZKKEUPVFJK-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?