Fontos dokumentumok
ARK2190
N,N-Dimethylacetamide
Ph. Eur.
Gyógyszeripari előállítás
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
Ph. Eur.
Minőségi szint
gőzsűrűség
3 (vs air)
gőznyomás
2 mmHg ( 25 °C)
4 mmHg ( 38 °C)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
914 °F
robbanási határérték
1.8 %, 100 °F
11.5 %, 160 °F
törésmutató
n20/D 1.437 (lit.)
bp
164.5-166 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
sűrűség
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmasság
suitable for manufacturing use
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CN(C)C(C)=O
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
147.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
64 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Find best practices for using Pellicon® Capsules in ADC processing as well as data from two studies using Pellicon® Capsules and Pellicon® cassettes in the ADC manufacturing process.