Fontos dokumentumok
D137510
N,N-Dimethylacetamide
ReagentPlus®, 99%
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
2 mmHg ( 25 °C)
4 mmHg ( 38 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
914 °F
robbanási határérték
1.8 %, 100 °F
11.5 %, 160 °F
törésmutató
n20/D 1.437 (lit.)
pH
4 (20 °C, 200 g/L)
bp
164.5-166 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
sűrűség
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)C(C)=O
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Cellulose-HA (hydroxyapatite) nanocomposites using microcrystalline cellulose, CaCl2, and NaH2PO4.
- 5-hydroxymethylfurfural (HMF) from various carbohydrates and natural biopolymer lignocellulose in the presence of LiCl.
It can also be used:
- In the Pd-catalyzed regioselective synthesis of ketones from olefins using molecular oxygen.
- As a solvent as well as a methylene source in the regioselective linkage of two imidazo[1,2-a] pyridines using Cu(OAc)2 catalyst.
Tulajdonságok és előnyök
- High dissolution power of various substrate.
- High capacity to solvate anions.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
147.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
64 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?