Fontos dokumentumok
1.37149
SAFC
N,N-Dimethylacetamide
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur.
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
N,N-Dimethylacetamide
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CON(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
87.12
Beilstein:
1737614
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
Ügynökség
Ph. Eur.
Minőségi szint
gőzsűrűség
3 (vs air)
gőznyomás
2 mmHg ( 25 °C)
4 mmHg ( 38 °C)
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
öngyulladási hőmérséklet
914 °F
robbanási határérték
1.8 %, 100 °F
11.5 %, 160 °F
törésmutató
n20/D 1.437 (lit.)
bp
164.5-166 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
sűrűség
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
liquid processing
tárolási hőmérséklet
2-25°C
SMILES string
CN(C)C(C)=O
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Dimethylacetamide is used as a solvent in a variety of pharmaceutical production processes.
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany