RTC000104
N,N-Dimethylacetamide
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
N,N-Dimethylacetamide solution
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1601485
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 20 mL
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
147.2 °F
Lobbanási pont (C)
64 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)