Fontos dokumentumok
522414
N,N-Dimethylacetamide-d9
99 atom % D
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
99 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
Forma
liquid
technika/technikák
NMR: suitable
törésmutató
n20/D 1.438 (lit.)
bp
164-166 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
sűrűség
1.033 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+9
SMILES string
O=C(N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3/i1D3,2D3,3D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FXHOOIRPVKKKFG-GQALSZNTSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
147.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
64 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?