Fontos dokumentumok
A0360000
Alprenolol hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
1-(o-Allylphenoxy)-3-(isopropylamino)-2-propanol hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
alprenolol
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CC(C)NCC(O)COc1ccccc1CC=C
InChI
1S/C15H23NO2.ClH/c1-4-7-13-8-5-6-9-15(13)18-11-14(17)10-16-12(2)3;/h4-6,8-9,12,14,16-17H,1,7,10-11H2,2-3H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RRCPAXJDDNWJBI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)