1286107
USP
Formoterol fumarate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard, monograph mol wt. 840.91 ((C19H24N2O4)2 · C4H4O4 ·2H2O)
Szinonimák:
Formoterol fumarate dihydrate, ((±)-2′-Hydroxy-5′-[(R*)-1-hydroxy-2-[[(R*)-p-methoxy-a-methylphenethyl]amino]ethyl]formanilide fumarate (2:1) (salt) dihydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
formoterol
molekulatömeg
monograph mol wt. 840.91
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/2C19H24N2O4.C4H4O4.2H2O/c2*1-13(9-14-3-6-16(25-2)7-4-14)20-11-19(24)15-5-8-18(23)17(10-15)21-12-22;5-3(6)1-2-4(7)8;;/h2*3-8,10,12-13,19-20,23-24H,9,11H2,1-2H3,(H,21,22);1-2H,(H,5,6)(H,7,8);2*1H2/b;;2-1+;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RATSWNOMCHFQGJ-XODSYJLDSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Also used to prepare standard and system suitability solutions for the assay and impurity analysis according to the United States Pharmacopeia (USP) monograph.
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3