Merck
1012076
USP
Acyclovir Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl acetate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H13N5O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
267.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
leírás
API family: acyclovir
API-család
acyclovir
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
CC(=O)OCCOCn1cnc2C(=O)NC(N)=Nc12
InChI
1S/C10H13N5O4/c1-6(16)19-3-2-18-5-15-4-12-7-8(15)13-10(11)14-9(7)17/h4H,2-3,5H2,1H3,(H3,11,13,14,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DMHAXLGAKQREIL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Acyclovir Related Compound A USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Acyclovir
  • Valacyclovir Hydrochloride
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Muta. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 3
1 of 3