1012087
USP
Acyclovir Related Compound G
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
9-[(2-Acetoxyethoxy)methyl]-N2-acetylguanine, 2-{[2-(Acetylamino)-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl]methoxy}ethyl acetate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
acyclovir
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C12H15N5O5/c1-7(18)14-12-15-10-9(11(20)16-12)13-5-17(10)6-21-3-4-22-8(2)19/h5H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,14,15,16,18,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VBHLKZHSCMQLTI-UHFFFAOYSA-N