Fontos dokumentumok
09649
5-Benzoyl-4-hydroxy-2-methoxybenzenesulfonic acid
≥97.0% (HPLC)
Szinonimák:
HMBS, Sulisobenzone
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥97.0% (HPLC)
Forma
powder
szennyeződések
≤10% water
funkcionális csoport
ketone
phenyl
sulfonic acid
SMILES string
COc1cc(O)c(cc1S(O)(=O)=O)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O6S/c1-20-12-8-11(15)10(7-13(12)21(17,18)19)14(16)9-5-3-2-4-6-9/h2-8,15H,1H3,(H,17,18,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CXVGEDCSTKKODG-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)