Merck
407941
Sigma-Aldrich
2,2′-Methylenebis[6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol]
99%
Szinonimák:
2,2′-Methylenebis[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-6-benzotriazol-2-ylphenol], 2,2′-Methylenebis[6-(2H -benzotriazol-2-yl)-4-tert -octylphenol], 2,2′-Methylenebis[6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol]
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C41H50N6O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
658.87
Beilstein:
11326835
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99%
mp
197-199 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)c1cc(Cc2cc(cc(c2O)-n3nc4ccccc4n3)C(C)(C)CC(C)(C)C)c(O)c(c1)-n5nc6ccccc6n5
InChI
1S/C41H50N6O2/c1-38(2,3)24-40(7,8)28-20-26(36(48)34(22-28)46-42-30-15-11-12-16-31(30)43-46)19-27-21-29(41(9,10)25-39(4,5)6)23-35(37(27)49)47-44-32-17-13-14-18-33(32)45-47/h11-18,20-23,48-49H,19,24-25H2,1-10H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FQUNFJULCYSSOP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2,2′-Methylenebis[6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol] is a benzotriazole based additive that is used as an ultraviolet absorber (UVA). It reduces degradation of the polymeric material by absorbing the UV radiation and converting it to thermal heat.
Alkalmazás
It is majorly used as a UV filter in sunscreens and in photo-luminescent dyes for organic electronic based applications.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Simple extraction and HPLC determination of UV-A and UV-B filters in sunscreen products.
De Orsi D, et al.
Chromatographia, 64(9-10), 509-515 (2006)
Analysis of UV absorbers and stabilizers in polypropylene by liquid chromatography/atmospheric pressure chemical ionization-mass spectrometry.
Choi S and Jang J
Polymer Testing, 30(6), 673-677 (2011)
Effect of polymer matrix on photo-stability of photo-luminescent dyes in multi-layer polymeric structures.
Baumberg I, et al.
Polymer Degradation and Stability, 73(3), 403-410 (2001)