95388
Bismuth sulfite Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
according to GB 4789.4-2016
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
agar, 15 g/L
bismuth ammonium citrate, 1.85 g/L
brilliant green, 0.025 g/L
disodium hydrogen phosphate, 4 g/L
D(+)-glucose, 5 g/L
iron(II) sulfate 7x H2O, 0.55 g/L (equivalentto 0.3g/L iron(ll) sulfate water free)
meat extract, 5 g/L
mixed peptone, 10 g/L
sodium sulfite, 6.15 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Basic
technika/technikák
microbiological culture: suitable
végső pH
7.6±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
alkalmasság
selective and differential for Salmonella spp.
Alkalmazás
The prepared agar is turbid and greenish-yellow.
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Microbiological assessment of bacteria found in spices, a potent source for food spoilage and pathogens.
Salmonella, with 2,300+ serotypes, causes half of food-borne illnesses, often from dairy, poultry, and eggs.