Fontos dokumentumok
70186
EMB Agar
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Szinonimák:
Eosin Methylene Blue Agar
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
agar, 15.0 g/L
dipotassium hydrogen phosphate, 2.0 g/L
eosin Y, 0.4 g/L
lactose, 10.0 g/L
methylene blue, 0.065 g/L
peptone, 10.0 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbiological culture: suitable
végső pH
7.1±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
agriculture
cleaning products
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
microbiology
alkalmasság
slightly selective and differential for Candida spp.
slightly selective and differential for Citrobacter spp.
slightly selective and differential for Enterobacter spp.
slightly selective and differential for Enterococcus spp.
slightly selective and differential for Escherichia coli
slightly selective and differential for Klebsiella spp.
slightly selective and differential for Proteus spp.
slightly selective and differential for Salmonella spp.
slightly selective and differential for Staphylococcus spp.
slightly selective and differential for coliforms
slightly selective and differential for enterobacteriaceae
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Yeast is one of the most important microorganisms known and utilised by mankind. Ancient Middle Eastern civilisations used the organism to bake bread and to produce mead, beer and wine.
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.