Fontos dokumentumok
85640
SS-Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Szinonimák:
Salmonella Shigella Agar
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
agar, 15.0 g/L
brilliant green, 0.0003 g/L
ferric citrate, 1.0 g/L
lactose, 10.0 g/L
meat extract, 5.0 g/L
neutral red, 0.025 g/L
ox bile, dehydrated, 8.5 g/L
peptone, 5.0 g/L
sodium citrate, 10.0 g/L
sodium thiosulfate, 8.5 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbiological culture: suitable
végső pH
7.0±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
alkalmasság
selective and differential for Salmonella spp.
selective and differential for Shigella spp.
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Microbiological assessment of bacteria found in spices, a potent source for food spoilage and pathogens.
Salmonella, with 2,300+ serotypes, causes half of food-borne illnesses, often from dairy, poultry, and eggs.