Fontos dokumentumok
14781
XLD Agar ISO 6579-1:2017
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Szinonimák:
Xylose Lysine Deoxycholate Agar
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
according to ISO 19250:2010
according to ISO 6579-1:2017
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
agar, 15.0 g/L
ferric ammonium citrate, 0.80 g/L
lactose, 7.5 g/L
L-lysine hydrochloride, 5.0 g/L
phenol red, 0.08 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
sodium deoxycholate, 1.0 g/L
sodium thiosulfate, 6.8 g/L
sucrose, 7.5 g/L
xylose, 3.75 g/L
yeast extract, 3.0 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
végső pH
7.4±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
food and beverages
water monitoring
microbiology
alkalmasság
Salmonella spp.
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?