Fontos dokumentumok
51490
Hektoen Enteric Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
acid fuchsin, 0.1 g/L
agar, 15.0 g/L
ammonium ferric citrate, 1.5 g/L
bile salts, 9 g/L
bromothymol blue, 0.065 g/L
lactose, 12 g/L
mixed peptone, 12 g/L
salicin, 2 g/L
sodium chloride, 5 g/L
sodium thiosulfate, 5 g/L
sucrose, 12 g/L
yeast extract, 3 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbiological culture: suitable
végső pH
7.5±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
clinical testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
alkalmasság
selective and differential for Salmonella spp.
selective and differential for Shigella spp.
selective and differential for bacteria (General Media)
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Salmonella, with 2,300+ serotypes, causes half of food-borne illnesses, often from dairy, poultry, and eggs.